3-Iod-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502616-250MG
APOSPC502616-250MGEA
82.8
EUR
APOSPC502616-250MG
3-Iod-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 95+%
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃IO₃ Molecular Weight: 332,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08459287 CAS-Nummer: 1110709-70-0 |