4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC502640-5G
APOSPC502640-5GEA 72.5 EUR
APOSPC502640-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09881756
CAS-Nummer: 954815-11-3