2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502647-250MG
APOSPC502647-250MGEA
97.3
EUR
APOSPC502647-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185768 CAS-Nummer: 1176723-57-1 |