Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502651-5G
APOSPC502651-5GEA
56.7
EUR
APOSPC502651-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆F₃NO₄ Molecular Weight: 249.143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09264510 CAS-Nummer: 126541-81-9 |