1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502655-1G
PC502655-250MG
PC502655-5G
APOSPC502655-1GEA
0
EUR
APOSPC502655-1G
APOSPC502655-250MG
APOSPC502655-5G
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Bromomethyl)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₅BrF₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044988 CAS-Nummer: 180146-67-2 UN: 3261 ADR: 8,III |