4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
PC502658-25G
PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA
215
EUR
APOSPC502658-25G
APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 216.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664270 CAS-Nummer: 320-36-5 |