2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC502663-1G
PC502663-5G
APOSPC502663-1GEA
168
EUR
APOSPC502663-1G
APOSPC502663-5G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835205 CAS-Nummer: 1003708-58-4 |