2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502679-250MG
PC502679-1G
PC502679-5G
APOSPC502679-250MGEA
143
EUR
APOSPC502679-250MG
APOSPC502679-1G
APOSPC502679-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥95%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃O |
MDL:
MFCD31561241 CAS-Nummer: 1253189-05-7 |