5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502694-1G
PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA
143
EUR
APOSPC502694-1G
APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701032 CAS-Nummer: 685126-87-8 UN: 3265 ADR: 8,II |