Methyl 2-bromo-6-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC502702-1G
APOSPC502702-1GEA 199 EUR
APOSPC502702-1G
Methyl 2-bromo-6-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-6-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Molecular Weight: 283,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14697996
CAS-Nummer: 1214324-11-4