Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502714-1G
PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA
0
EUR
APOSPC502714-1G
APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel:
C₉H₆ClF₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18399023 CAS-Nummer: 1261453-43-3 |