2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Chloro-4-fluoro-5-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502729-1G
APOSPC502729-1GEA
1180
EUR
APOSPC502729-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄ClF₆NO₃ Molecular Weight: 371,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629959 CAS-Nummer: 2244085-06-9 |