2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-fluoro-2-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(5-fluoro-2-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502730-1G
APOSPC502730-1GEA
1180
EUR
APOSPC502730-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-fluoro-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-fluoro-2-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₃H₅F₆NO₃ Molecular Weight: 337,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629963 CAS-Nummer: 2244083-22-3 |