2-Bromo-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Bromo-6-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502731-1G
APOSPC502731-1GEA
1180
EUR
APOSPC502731-1G
2-Bromo-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅NO₃ Molecular Weight: 398,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629966 CAS-Nummer: 2244085-99-0 |