4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromo-2-chloro-6-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502732-1G
APOSPC502732-1GEA
1180
EUR
APOSPC502732-1G
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2-chloro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrClF₅NO₃ Molecular Weight: 432,525 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629969 CAS-Nummer: 2244088-11-5 |