2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxy-2-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(4-methoxy-2-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502734-1G
APOSPC502734-1GEA
1180
EUR
APOSPC502734-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxy-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-methoxy-2-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₄H₈F₅NO₄ Molecular Weight: 349,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629975 CAS-Nummer: 2244085-13-8 |