4-Bromo-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromo-2-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502736-1G
APOSPC502736-1GEA
1180
EUR
APOSPC502736-1G
4-Bromo-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629981 CAS-Nummer: 2244088-09-1 |