2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-3-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(4-fluoro-3-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502738-1G
APOSPC502738-1GEA
1180
EUR
APOSPC502738-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-3-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-3-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₃H₅F₆NO₃ Molecular Weight: 337,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629987 CAS-Nummer: 2244087-40-7 |