2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methyl-3-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Difluoro-2-(2-methyl-3-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502740-1G
APOSPC502740-1GEA 1180 EUR
APOSPC502740-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methyl-3-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-methyl-3-nitrophenyl ether
Formel: C₁₄H₈F₅NO₃
Molecular Weight: 333,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629993
CAS-Nummer: 2244083-49-4