2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(4-iodo-2-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502741-1G
APOSPC502741-1GEA
1180
EUR
APOSPC502741-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₃H₅F₅INO₃ Molecular Weight: 445,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629996 CAS-Nummer: 2244083-46-1 |