2-Bromo-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Bromo-5-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502742-1G
APOSPC502742-1GEA
1180
EUR
APOSPC502742-1G
2-Bromo-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629999 CAS-Nummer: 2244086-67-5 |