2,4-Difluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2,4-Difluoro-5-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502746-1G
APOSPC502746-1GEA
1180
EUR
APOSPC502746-1G
2,4-Difluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,4-Difluoro-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄F₇NO₃ Molecular Weight: 355,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630011 CAS-Nummer: 2244083-53-0 |