2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-6-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(2-fluoro-6-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502747-1G
APOSPC502747-1GEA
1180
EUR
APOSPC502747-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-6-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-6-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₃H₅F₆NO₃ Molecular Weight: 337,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630014 CAS-Nummer: 2244087-46-3 |