5-Bromo-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Bromo-2-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502748-1G
APOSPC502748-1GEA
1180
EUR
APOSPC502748-1G
5-Bromo-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅NO₃ Molecular Weight: 398,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630017 CAS-Nummer: 2244083-41-6 |