4,5-Difluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4,5-Difluoro-2-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502751-1G
APOSPC502751-1GEA
1180
EUR
APOSPC502751-1G
4,5-Difluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4,5-Difluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄F₇NO₃ Molecular Weight: 355,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630026 CAS-Nummer: 2244085-37-6 |