2,3-Difluoro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1,2-difluoro-4-nitrobenzene
PC502752-1G
APOSPC502752-1GEA
1180
EUR
APOSPC502752-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2,3-Difluoro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄F₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630029 CAS-Nummer: 2244088-18-2 |