2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC502754-1G
APOSPC502754-1GEA 1180 EUR
APOSPC502754-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl ether
Formel: C₁₄H₇F₆NO₃
Molecular Weight: 351,201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630035
CAS-Nummer: 2244085-94-5