4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromo-5-fluoro-2-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502755-1G
APOSPC502755-1GEA
1180
EUR
APOSPC502755-1G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrF₆NO₃ Molecular Weight: 416,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630038 CAS-Nummer: 2244083-59-6 |