2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502756-1G
APOSPC502756-1GEA
1180
EUR
APOSPC502756-1G
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-3-fluoro-6-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrF₆NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630041 CAS-Nummer: 2244088-76-2 |