2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Bromo-5-fluoro-4-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502758-1G
APOSPC502758-1GEA 1180 EUR
APOSPC502758-1G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-5-fluoro-4-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₄BrF₆NO₃
Molecular Weight: 416,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630047
CAS-Nummer: 2244087-50-9