3-Bromo-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Bromo-5-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502759-1G
APOSPC502759-1GEA
1180
EUR
APOSPC502759-1G
3-Bromo-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
3-Bromo-5-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₅NO₃ Molecular Weight: 398,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630050 CAS-Nummer: 2244085-09-2 |