2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-fluoro-2-methyl-5-nitrobenzene
PC502762-1G
APOSPC502762-1GEA
1180
EUR
APOSPC502762-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₄H₇F₆NO₃ Molecular Weight: 351,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630059 CAS-Nummer: 2244083-80-3 |