2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-(5-iodo-2-nitro-phenoxy)-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502763-1G
APOSPC502763-1GEA
1180
EUR
APOSPC502763-1G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 5-iodo-2-nitrophenyl ether
Formel:
C₁₃H₅F₅INO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630062 CAS-Nummer: 2244088-49-9 |