4,5-Dichloro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4,5-Dichloro-2-nitro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502764-1G
APOSPC502764-1GEA 1180 EUR
APOSPC502764-1G
4,5-Dichloro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4,5-Dichloro-2-nitrophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₄Cl₂F₅NO₃
Molecular Weight: 388,074 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630065
CAS-Nummer: 2244083-95-0