4-Bromo-2-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromo-2-chloro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502765-1G
APOSPC502765-1GEA
1180
EUR
APOSPC502765-1G
4-Bromo-2-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2-chlorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrClF₅O Molecular Weight: 387,527 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630068 CAS-Nummer: 2244084-95-3 |