2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Bromo-4-methyl-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502766-1G
APOSPC502766-1GEA 1180 EUR
APOSPC502766-1G
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₄H₈BrF₅O
Molecular Weight: 367.109 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630071
CAS-Nummer: 2244084-91-9