4-Bromo-2,6-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromo-2,6-dimethyl-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502767-1G
APOSPC502767-1GEA
1180
EUR
APOSPC502767-1G
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-2,6-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₅H₁₀BrF₅O Molecular Weight: 381,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630074 CAS-Nummer: 2244084-69-1 |