4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-1,3-dimethylbenzene
PC502768-1G
APOSPC502768-1GEA
1180
EUR
APOSPC502768-1G
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-3,5-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₅H₁₀BrF₅O Molecular Weight: 381,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630077 CAS-Nummer: 2244087-32-7 |