2-Bromo-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[2-Bromo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502770-1G
APOSPC502770-1GEA
1180
EUR
APOSPC502770-1G
2-Bromo-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₂₁H₂₂BrF₅O Molecular Weight: 465,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630083 CAS-Nummer: 2244087-60-1 |