5-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Bromo-2,3-difluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502771-1G
APOSPC502771-1GEA
1180
EUR
APOSPC502771-1G
5-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrF₇O Molecular Weight: 389,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630086 CAS-Nummer: 2244086-34-6 |