6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC502772-1G
APOSPC502772-1GEA
1180
EUR
APOSPC502772-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₄BrF₉O₂ Molecular Weight: 455,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630089 CAS-Nummer: 2244085-02-5 |