2-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Bromo-4-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502773-1G
APOSPC502773-1GEA
1180
EUR
APOSPC502773-1G
2-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₅BrF₆O Molecular Weight: 371,073 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630092 CAS-Nummer: 2244088-23-9 |