2-Bromo-4-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Bromo-4-methoxy-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502774-1G
APOSPC502774-1GEA
1180
EUR
APOSPC502774-1G
2-Bromo-4-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₈BrF₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630095 CAS-Nummer: 2244085-55-8 |