2-Bromo-4-(tert-butyl)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502775-1G
APOSPC502775-1GEA
1180
EUR
APOSPC502775-1G
2-Bromo-4-(tert-butyl)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4-(tert-butyl)phenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₇H₁₄BrF₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630098 CAS-Nummer: 2244088-20-6 |