5-Bromo-2,4-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502776-1G
APOSPC502776-1GEA
1180
EUR
APOSPC502776-1G
5-Bromo-2,4-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2,4-difluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₃H₄BrF₇O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31630101 CAS-Nummer: 2244085-48-9 |