5-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(5-Bromo-2-fluoro-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502777-1G
APOSPC502777-1GEA 1180 EUR
APOSPC502777-1G
5-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel: C₁₃H₅BrF₆O
Molecular Weight: 371,073 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31629952
CAS-Nummer: 2244087-61-2