5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-5-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-4-fluoro-2-methylbenzene
PC502778-1G
APOSPC502778-1GEA
1180
EUR
APOSPC502778-1G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₇BrF₆O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629956 CAS-Nummer: 2244084-21-5 |