5-Bromo-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(5-Bromo-2-methoxy-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502781-1G
APOSPC502781-1GEA
1180
EUR
APOSPC502781-1G
5-Bromo-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
5-Bromo-2-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₈BrF₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629967 CAS-Nummer: 2244083-07-4 |