4-Bromo-3-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Bromo-3-methoxy-phenoxy)-1,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC502782-1G
APOSPC502782-1GEA
1180
EUR
APOSPC502782-1G
4-Bromo-3-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
4-Bromo-3-methoxyphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₄H₈BrF₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629970 CAS-Nummer: 2244086-35-7 |