2-Bromo-4,6-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Bromo-2-[2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3,5-dimethylbenzene
PC502784-1G
APOSPC502784-1GEA
1180
EUR
APOSPC502784-1G
2-Bromo-4,6-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Bromo-4,6-dimethylphenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formel:
C₁₅H₁₀BrF₅O Molecular Weight: 381,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31629976 CAS-Nummer: 2244086-93-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)